Beskrivning
Tobramycin är ett aminoglykosid, bredspektrumantibiotikum som härrör från Streptomyces tenebrarius. Det används för att behandla en mängd olika bakterieinfektioner. Tobramycin föredras framför gentamicin för Pseudomonas aeruginosa pneumoni på grund av bättre lungpenetration. Det är inte effektivt mot enterokocker.
Det används i kombination med andra antibiotika för att behandla urinvägsinfektioner, gynekologiska infektioner, peritonit, endokardit, lunginflammation, sepsis, luftvägsinfektioner, osteomyelit och andra mjukdelsinfektioner. Det är en potentiell terapi för sinusinfektioner.
Tobramycin hämmar bakteriell proteinsyntes. Det fungerar genom att binda till ett ställe på bakteriell 30S- och 50S-ribosom, vilket förhindrar bildning av 70S-komplexet. Som ett resultat kan mRNA inte översättas till protein och celldöd följer.
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 32986-56-4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C18H37N5O9 |
| Synonym | O-[3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1?6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribohexopyranosyl-(1?4)]-2-deoxy-D-streptamine, Deoxykanamycin B , Gotabiotic , Nebramycin |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (50 mg/ml). |
| InChI-nyckel | NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N |
| LEDER | C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(CC(C(O3)CN)O)N)N |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-2-[(lS,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminometyl)-5-hydroxioxan-2-yl]oxi-2-hydroxiancyklohexyl]-hydroxi-dioxiancyklohexyl)-hydroxi) |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.52 |
| Visa mer |