Läs mer
Tolfenamic acid, 99+%, Thermo Scientific™
NSAID that activates calcium-activated potassium channels
1008.65 SEK - 1669.19 SEK
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15463869
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61256.06
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1123.92 SEK
1008.65 SEK / 5g
Save 115.27 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15473869
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61256.09
10g
1669.19 SEK
10g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water (slightly), acetone (∼10 mg/ml), DMSO (52 mg/ml at 25°C), methanol (∼10 mg/ml) and ethanol (50 mg/ml).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer