Läs mer
Thermo Scientific™ Toremifene, 98+%
A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells
1208.65 SEK - 2225.59 SEK
Kemiska identifierare
| Analysera | ≥98% |
|---|---|
| CAS | 89778-26-7 |
| Formel vikt | 405.96g/mol |
| Synonym | Toremifene base; 2-(4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy)-N,N-dimethylethanamine |
| Formatera | Powder |
| För användning med (applikation) | A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells |
| Beskrivning | White to Off-white |
| Smältpunkt | 108°C to 110°C |
| Produkttyp | Apoptosis Reagent |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15425979
|
Thermo Scientific™
J63803.ME |
500 mg |
1346.48 SEK 1208.65 SEK / 500mg Save 137.83 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15405979
|
Thermo Scientific™
J63803.03 |
1 g |
2225.59 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| ≥98% | |
| 405.96g/mol | |
| Powder | |
| White to Off-white | |
| Apoptosis Reagent |
| 89778-26-7 | |
| Toremifene base; 2-(4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy)-N,N-dimethylethanamine | |
| A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells | |
| 108°C to 110°C |
Specifikationer
| White to Off-white | |
| ≥98% | |
| C26H28ClNO | |
| Toremifene base; 2-(4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy)-N,N-dimethylethanamine | |
| Apoptosis Reagent |
| Powder | |
| 89778-26-7 | |
| 405.96g/mol | |
| 108°C to 110°C | |
| A chlorinated tamoxifen analogue that induces apoptosis in some cells |
Säkerhet och hantering
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures