Läs mer
Tocris Bioscience™ Torin 2
Beskrivning
Potent and selective mTOR inhibitor (IC50 = 2.1 nM). Displays 800-fold cellular selectivity for mTOR over PI3K (cellular EC50 values are 0.25 and 200 nM for mTOR and PI3K respectively). Activates autophagy. Orally available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Torin 2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 432.4 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.406 |