Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS GC-kolonner
Använd denna opolära kolumn med låg blödning för GC/MS-miljöanalyser som kräver hög temperatur och en inert fas.
Brand:  Thermo Scientific™ 260B143P
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10394663
  • 9195.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 26-08-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
340/360 °C
0.32 mm
Trace™ TR-1 MS
GC/MS
30 m
30 mx 0,32 mm x 0,25μ m
0.32 mm
SPÅRA
G1, G2, G38
0,25μ m
Icke-polär
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS GC-kolonner > 30 m x 0,32 mm x 0,25 μm