Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns
Choose these excellent starting columns for method development, capable of performing most required separations.
Brand:  Thermo Scientific™ 260E155P
 View more versions of this product
Product Code. 10424963
  • 14290.00 SEK / Each
Only null left
Estimated Shipment: 31-07-2025
Description
Excellent starting columns for method development,Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns are capable of performing most required separations.
  • Nonpolar phase, 5% phenyl methyl polysiloxane
  • High operating temperature and extremely low bleed
  • Widely used in a variety of applications
  • Similar to: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommended for:
  • Alcohols
  • Free fatty acids
  • Aromatics
  • Flavors
  • Low polarity pesticides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
320/340°C
0.32 mm
Trace™ TR-5
Free Fatty Acids Analyis, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for Low Polarity Pesticides
60 m
60 m x 0.32 mm x 0.25 μm
0.32 mm
TRACE
G27, G36
0.25 μm
Non-Polar
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns > 60m x 0.32mm x 0.25μm
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.