Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5HT GC-kolonner
Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT GC-kolonner har övre temperaturgränser så höga som 400 °C.
Brand: Thermo Scientific™ 260H142P
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT GC-kolonner har övre temperaturgränser så höga som 400 °C.
- Opolär fas, 5 % fenylpolykarbonsiloxan
- Tillåt eluering av högrekokande kolväten upp till C 100
- Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
- Liknar DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Rekommenderas för:
- Kolväten
- Lösningsmedel
- Bekämpningsmedel
- Herbicider
- Fenoler
- Aminer
Specifikationer
380/400 °C | |
SPÅRA | |
G27, G36 | |
0,25μ m | |
30 mx 0,25 mm x 0,25μ m |
0.25 mm | |
Trace™ TR-5 HT | |
GC/MS | |
30 m |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5HT GC-kolonner > 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering