Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-kolumner
Produktkod. 10714827 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10714827
Brand: Thermo Scientific™ 260N230P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bibehåller låga blödningar även vid förhöjda temperaturer. Välj dessa kolumner för enastående robusthet i svåranalyserade separationer.
Låg blödning även vid förhöjda temperaturer. Valde Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC Kolumner för enastående robusthet i svåranalyserade separationer.
Speciellt konstruerad för FFAP-analys :
  • Polär fas, TPA-modifierad polyetylenglykol
  • Bonded FFAP-fas
  • Kvalitetstestad för analys av sura föreningar
  • Motsvarar USP G25 och G35
  • Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet
  • Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
  • Enastående robusthet för svåranalyserade separationer
  • Pålitlig och reproducerbar prestanda
Rekommenderad användning:
  • Syror
  • FFAP-analys
  • Alkoholer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 240/250 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TR-FFAP
USP typ G25, G35
För användning med (applikation) Sura föreningsanalys, GC för sur föreningsanalys
Filmtjocklek 0,5μ m
Längd (metrisk) 50 m
Polaritet Polär
Beskrivning 50 mx 0,32 mm x 0,5μ m
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.