Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Temperaturmätare
Ger en permanent post som är lätt att läsa, duplicera, faxa, skanna och arkivera. Traceable™ Temperaturdiagrammätare är engångsregistratorer för engångsbruk för att övervaka temperaturer i kylskåp, förrådsrum, livsmedelsförvaring, kemiska lager, djurrum, inkubatorer, varor i transit, ingångskammare, biologiskt material och tillverkningsanläggningar.
Brand: Fisherbrand™ 4220
Beskrivning
Ger en permanent post som är lätt att läsa, duplicera, faxa, skanna och arkivera. Traceable™ Temperaturdiagrammätare är engångsregistratorer för engångsbruk för att övervaka temperaturer i kylskåp, förrådsrum, livsmedelsförvaring, kemiska lager, djurrum, inkubatorer, varor i transit, ingångskammare, biologiskt material och tillverkningsanläggningar.
- Shock-resistant ABS plastic case
- Eliminate messy pens, expensive instrumentation, confusing software and training
- Display temperature in both °F and °C on large 5.5 in. dia. (14 cm) chart
- Battery-operated motor turns the chart with accuracy of ±1 second per day
- Easy-to-read chart shows temperature and time/day of occurrence
- Transparent window on recorder allows viewing of current temperature and history
- Records for 5, 10 or 40 days
- Chart, marker, and battery are preloaded—simply pull tab to begin recording
- Tamper-evident seal maintains integrity of unit and results
- Case measures 3.87 L x 2.5 W x 5.25 in. H (13.3 x 9.8 x 6.4 cm)
Beställningsinfo
- Vikt: 11 oz. (312 g)
- Fodralet mäter 5,25 L x 3,87 B x 2,5 tum. H (13,3 x 9,8 x 6,4 cm)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
±1°C (±2°F) | |
AA Alkaline | |
-20°F to +100°F | |
6.4 cm | |
5 Days | |
-28°C to +38°C | |
312 g | |
9.8 cm |
ISO 17025, NIST | |
5-Day Recorder | |
2.5 in. | |
One AA Alkaline Battery | |
Bimetallic | |
11 oz. | |
3.87 in. |
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Katalognummer |
---|---|---|---|
4220A | Analyscertifikat | 29/01/2025 | 4220 |