Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus II GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför snabb och fullständig separation av blodalkoholer genom headspace gaskromatografi (GC) med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-kolonner. Dessa kolonner är också idealiska för analys av andra flyktiga föreningar inklusive missbrukade inhalationsbedövningsmedel,γ -hydroxibutyrat (GHB),γ -butyrolakton (GBL), glykoler och vanliga industriella lösningsmedel. TraceGOLD TG-ALC-kolonner har låg blödning för utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet. Obs: Blodalkoholanalys kräver dubbelkolumnbekräftelse vid användning av GC-FID
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TG-ALC Plus II |
| För användning med (applikation) | GC/MS |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.