Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid GC-kolonner: KCl-deaktivering
Använda Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina GC Kolumner för linjär och kvantitativ analys av polära omättade kolväten.
Brand:  Thermo Scientific™ 26002-6020
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10554135
  • 11570.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 08-09-2025
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina GC Kolumner för linjär och kvantitativ analys av polära omättade kolväten.
Användningsområden:
  • C1-C5 kolväten
  • Omättade kolväteisomerer
Konstruerad för överlägsen prestanda :
  • Stark bindning förhindrar skador på injektions- och detektionssystem från partikelutsläpp under ventilomkopplingsoperationer.
  • Kolonner kan regenereras för att återställa full effektivitet och selektivitet efter vattenadsorption.
  • Rigorösa tester säkerställer korrekt filmtjocklek (1,3-butadien), selektivitet (propadien, metylacetylen), upplösning (trans-2-buten, 1-buten) och beläggningseffektivitet (1,3-butadien).
Liknar:
  • Aluminiumoxid-PLOT
  • PÅ™ -Aluminiumoxid
  • CP-Al2O3/KCl
  • CP-Al2O3/Na2S04
  • GS-Alumina
  • GS-Alumina KCl
  • HP PLOT M
  • HP PLOT S
  • Rt™ -Aluminiumoxid BOND (KCl)
  • Rt™ -Aluminiumoxidbindning (Na2SO4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Upp till 200 °C
0.32 mm
Analys av polära omättade kolväten, GC för omättade kolväteisomerer, Linjär och kvantitativ analys av polära omättade kolväten
30 m
0.32 mm
TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid
5μ m
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid GC-kolonner: KCl-deaktivering >