Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid GC-kolonner: KCl-deaktivering
Använda Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina GC Kolumner för linjär och kvantitativ analys av polära omättade kolväten.
Brand: Thermo Scientific™ 26002-6050
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina GC Kolumner för linjär och kvantitativ analys av polära omättade kolväten.
Användningsområden:- C1-C5 kolväten
- Omättade kolväteisomerer
- Stark bindning förhindrar skador på injektions- och detektionssystem från partikelutsläpp under ventilomkopplingsoperationer.
- Kolonner kan regenereras för att återställa full effektivitet och selektivitet efter vattenadsorption.
- Rigorösa tester säkerställer korrekt filmtjocklek (1,3-butadien), selektivitet (propadien, metylacetylen), upplösning (trans-2-buten, 1-buten) och beläggningseffektivitet (1,3-butadien).
- Aluminiumoxid-PLOT
- PÅ™ -Aluminiumoxid
- CP-Al2O3/KCl
- CP-Al2O3/Na2S04
- GS-Alumina
- GS-Alumina KCl
- HP PLOT M
- HP PLOT S
- Rt™ -Aluminiumoxid BOND (KCl)
- Rt™ -Aluminiumoxidbindning (Na2SO4)
Specifikationer
Upp till 200 °C | |
0.32 mm | |
Analys av polära omättade kolväten, GC för omättade kolväteisomerer, Linjär och kvantitativ analys av polära omättade kolväten | |
50 m |
0.32 mm | |
TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid | |
5μ m |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid GC-kolonner: KCl-deaktivering > 5 μm filmtjocklek; 0,32 mm ID; 50m längd
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering