Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga graderade flaskor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- HDPE stängning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 45 mm |
| Inkluderar | Skruvförslutning av polypropen |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 12 st |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 114 mm |
| Produkttyp | Flaska med bred hals |
| Visa mer |