Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga graderade flaskor
Produktkod. 11571933 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11571933 500 mL Paket med 10
11561933 250 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11571933
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för en mängd olika applikationer. Fisherbrand™ Genomskinliga graderade flaskor är läckagesäkra och erbjuder utmärkt kemisk resistens.
  • HDPE stängning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 45 mm
Inkluderar Skruvförslutning av polypropen
Material HDPE
Antal per förpackning 12 st
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 140 mm
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 45 mm
Diameter (metrisk) 75 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Flaska med bred hals