Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga HDPE-flaskor
Produktkod. 11507433 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11507433 250 mL Paket med 12
11597423 125 mL Paket med 12
11517433 500 mL Paket med 12
11527433 1000 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11507433
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för en mängd olika förvaringsapplikationer. Fisherbrand™ Genomskinliga HDPE-flaskor har en bred hals för enkel upphällning.
  • Genomskinliga flaskor för allmänna ändamål
  • Skruvförslutning av polypropen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Inkluderar Blå polypropen skruvförslutning
Material HDPE
Antal per förpackning 12 st
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 114 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 58/R3
Diameter (metrisk) 61 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Flaska med bred mun