Beskrivning
- Genomskinliga flaskor för allmänna ändamål
- Skruvförslutning av polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Inkluderar | Blå polypropen skruvförslutning |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 12 st |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Produkttyp | Flaska med bred mun |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |