Beskrivning
- Genomskinliga flaskor för allmänna ändamål
- Skruvförslutning av polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Inkluderar | Blå polypropen skruvförslutning |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 6-pack |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 70/R3 |
| Visa mer |