Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga HDPE-flaskor
Produktkod. 11597423 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11597423 125 mL Paket med 12
11507433 250 mL Paket med 12
11517433 500 mL Paket med 12
11527433 1000 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11597423
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för en mängd olika förvaringsapplikationer. Fisherbrand™ Genomskinliga HDPE-flaskor har en bred hals för enkel upphällning.
  • Genomskinliga flaskor för allmänna ändamål
  • Skruvförslutning av polypropen
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Genomskinligt
Inkluderar Blå polypropen skruvförslutning
Material HDPE
Antal per förpackning 12 st
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 93 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38/R3
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.