Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga HDPE-flaskor
Produktkod. p-8000413 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11597423
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för en mängd olika förvaringsapplikationer. Fisherbrand™ Genomskinliga HDPE-flaskor har en bred hals för enkel upphällning.
  • Genomskinliga flaskor för allmänna ändamål
  • Skruvförslutning av polypropen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Genomskinligt
Inkluderar Blå polypropen skruvförslutning
Material HDPE
Antal per förpackning 12 st
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 93 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38/R3
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Skruvlock