Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga LDPE-flaskor
Produktkod. 11553232 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11553232 60 mL Paket med 12
11547443 30 mL Paket med 12
11563232 125 mL Paket med 12
11583232 250 mL Paket med 12
31781812 250 mL -
11593232 500 mL Paket med 12
11513242 1000 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11553232
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för en mängd olika allmänna förvaringstillämpningar. Fisherbrand™ Genomskinliga HDPE-flaskor är läckagesäkra och erbjuder god kemikaliebeständighet.
  • Genomskinliga flaskor för allmänna ändamål
  • Blå polypropen skruvförslutning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Genomskinligt
För användning med (applikation) Idealisk för allmänna laboratorieapplikationer
Inkluderar Skruvförslutning av polypropen
Material Polypropen
Antal per förpackning 10-pack
Stängningsfärg Blått
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 114 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 33/R3
Diameter (metrisk) 36 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Flaska med bred mun