Beskrivning
- Genomskinliga flaskor för allmänna ändamål
- Blå polypropen skruvförslutning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | Idealisk för allmänna laboratorieapplikationer |
| Inkluderar | Skruvförslutning av polypropen |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 5-pack |
| Stängningsfärg | Blått |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Visa mer |