Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga LDPE-flaskor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | Idealisk för allmänna laboratorieapplikationer |
| Inkluderar | Skruvförslutning av polypropen |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 10-pack |
| Stängningsfärg | Blått |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 93 mm |
| Visa mer |