Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | Idealisk för allmänna laboratorieapplikationer |
| Inkluderar | Skruvförslutning av polypropen |
| Material | MDPE |
| Antal per förpackning | 5 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Extra bred |
| Höjd (metrisk) | 86 mm |
| Produkttyp | Flaska för allmänt bruk |
| Visa mer |