Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga flaskor, MDPE
Produktkod. 11583242 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11583242 1000 mL Paket med 5
11523242 30 mL Paket med 10
11543242 125 mL Paket med 10
11553242 150 mL Paket med 10
11563242 250 mL Paket med 10
11573242 500 mL Paket med 10
31781819 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11583242
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Använd dessa allmänna flaskor för vätskeförvaring och provtagning. Fisherbrand™ Genomskinliga flaskor är läckagesäkra och erbjuder utmärkt kemisk resistens. Autoklaverbar med locket lossat Idealiskt för allmänna laboratorieapplikationer.
  • Genomskinliga flaskor för allmänna ändamål
  • Skruvförslutning av polypropen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinligt
För användning med (applikation) Idealisk för allmänna laboratorieapplikationer
Inkluderar Skruvförslutning av polypropen
Material MDPE
Antal per förpackning 10-pack
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 45 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 70/R3
Diameter (metrisk) 90 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Flaska med bred mun