Läs mer
Kartell™ Genomskinliga volymflaskor av polypropen med skruvlock Produktkod.: 11381225
I lager
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Kartell™ Genomskinliga volymflaskor av polypropen med skruvlock
Produktkod. p-8005892
50 mL, Varje
Kapacitet (metrisk):
50 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11381225
Brand: Kartell™ 0143100
Bara null kvar
I lager
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mät exakta volymer av en vätska. Kartell™ Genomskinliga volymflaskor av polypropen med skruvlock används för utspädningar och för att bereda kemiska lösningar.
Dessa kolvar skapar ingen menisk så slutavläsningarna är lätta. Tjocka väggar eliminerar distorsion och tunn hals gör slutavläsningen exakt. Kemiskt icke-absorberande. Autoklaverbar.
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 143 mm
Inkluderar Skruvlock
Hals stil GL18
Tolerans ±1 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) Yttre 46 mm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Kartell™ Genomskinliga volymflaskor av polypropen med skruvlock >