Läs mer
VITLAB™ LDPE-tvättflaskor med destillerat vattentryck
Beskrivning
Tvätta flaskor med“ Destillerat vatten” permanent tryckt på flaskan på tyska, engelska, franska och spanska för att enkelt identifiera innehållet. Varje sprayflaska är individuellt förpackad i en tydligt märkt polyetenpåse.
- Designad för exakt spraykontroll
- Findragen spets skapar en exakt spraystråle för fin kontroll
- Optimerat mediumåterflöde genom det kontinuerliga sprutröret
- Välj mellan smala eller breda flaskor
- Avsmalnande flaskor med smal mun för enkel hantering
- Flaskor med bred mun, fyrkantiga axlar för enkel och säker fyllning
- Alla flaskor har skruvlock med GL-gängor för ett starkt och säkert grepp
- Tillverkad av hållbara, transparenta material
- Hållbara, lätthanterliga flaskor av lågdensitetspolyeten (LDPE).
- Sprayrör av polypropen är autoklaverbara vid 121 °C i 20 minuter
- Transparent material möjliggör enkel övervakning av återstående volym
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | LDPE |
| Förpackning | Individuellt inslagna i PE-påse |
| Kvantitet | 12 förpackning |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 25 |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 135 mm |
| Produkttyp | Tvättflaska |
| Kemisk etikett | Destillerat vatten |
| Visa mer |