Läs mer
Bohlender™ Transparenta PFA-graduerade tvättflaskor
Produktkod. 10043321
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10043321 1000 mL
1 options
Produktkod. 10043321 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer A11404
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material PFA
Kvantitet 1 förpackning
Produkttyp Tvättflaska
För användning med (utrustning) Passar GL 32 gängade laboratorieflaskor
Diameter (metrisk) 92 mm
Förslutningstyp Skruvlock