Läs mer
VITLAB™ VITsafe™ Smal mun PP säkerhetstvättflaskor
Produktkod. 11817900
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Metyletylketon
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11817900
Brand: VITLAB™ 1431829
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Arbeta säkert med potentiellt farliga kemikalier. VITLAB™ VITsafe™ Narrow Mouth PP säkerhetstvättflaskor har ett permanent säkerhetsavtryck, färgkodad VENT-CAP och exakt spraykontroll för att eliminera dropp och läckor. Tillverkad av kemiskt resistent material för användning med aceton och MEK.
Att arbeta med kemiska ämnen som kan vara farliga kräver ett högt ansvar och omsorg. VITsafe™ säkerhetstvättflaskor uppfyller alla säkerhetskrav för säker hantering. Sprayflaskor är individuellt förpackade i tydligt märkta polyetenpåsar.
Tillverkad av hållbar, transparent polypropen
  • PP tillför en betydligt högre nivå av resistens mot många lösningsmedel, inklusive aceton och MEK
  • Tvättflaskor och sprayrör tillverkade av PP kan autoklaveras vid 121 C °i 20 minuter
  • Transparent material möjliggör enkel identifiering och övervakning
Permanent säkerhetsavtryck på flaskan med all viktig information
  • Materialnamn på tyska, engelska, franska och spanska
  • Kemisk formel, CAS-nr, faropiktogram, signalord
  • Riskfraser (H-fraser), säkerhetsfraser (P-fraser), samt NFPA Koda
  • I enlighet med EG-direktiv nr 1272/2008 (GHS)
Metallfri, färgkyld VENT-CAP
  • Designen eliminerar nästan allt statiskt övertryck
  • Förhindrar i stort sett allt läckage eller dropp som kan uppstå vid temperaturförändringar i labbet
  • Färgkodade lock stöder enkel visuell identifiering av media
  • Flaskorna använder skruvlock med GL-gängor för ett starkt och säkert grepp
Optimerad för exakt spraykontroll
  • Findragen spets skapar en exakt spraystråle för fin kontroll
  • Optimerat mediumåterflöde genom det kontinuerliga sprutröret
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinlig
Material Polypropen
Förpackning Individuellt inslagna i PE-påse
Kvantitet 12 förpackning
Skruvfärg Rött
Trådstorlek (metrisk) GL 25
Mun Smal
Höjd (metrisk) 135 mm
Produkttyp Säkerhetstvättflaska
Kemisk etikett Aceton
Diameter (metrisk) 58 mm
Förslutningstyp Ventilerad skruvlock