Läs mer
VITLAB™ Tvättflaskor, transparent polypropen
Produktkod. 15712026
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Trådstorlek (metrisk) unitSize
15712026 250 mL GL 45 Paket med 12
15742026 250 mL GL 25 Paket med 12
15722026 500 mL GL 45 Paket med 12
15732026 1000 mL GL 63 Paket med 12
15752026 1000 mL GL 32 Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15712026 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 93793
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tvätta utrustning och material med en exakt spraystråle och optimerat återflöde. VITLAB™ Tvättflaskor, transparent polypropen har ett skruvlock med ett inbyggt sprayrör på en flaska med smal eller bred mun. Sprayflaskor är individuellt förpackade, autoklaverbara och återvinningsbara.
Tvättflaskor är lämpliga för rengöring, beläggning och sköljning i alla laboratoriemiljöer. Polypropenflaskor är idealiska för en mängd olika applikationer, inklusive användning med en rad kemikalier, lösningsmedel och temperaturer. Sprayflaskor är individuellt förpackade i tydligt märkta polyetenpåsar.
  • Designad för exakt spraykontroll
    • Findragen spets skapar en exakt spraystråle för fin kontroll
    • Optimerat mediumåterflöde genom det kontinuerliga sprutröret
  • Välj mellan smala eller breda flaskor
    • Avsmalnande flaskor med smal mun för enklare hantering
    • Flaskor med bred mun, fyrkantiga axlar för enkel och säker fyllning
    • Alla flaskor har skruvlock med GL-gängor för ett starkt och säkert grepp
  • Tillverkad av hållbar, transparent polypropen
    • Kemiskt resistent för användning med flytande eller pulveriserade reagens
    • Temperaturbeständig och autoklaverbar
    • Transparent material för enkel identifiering och övervakning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinlig
Material Polypropen
Kvantitet 12 förpackning
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Mun Bred
Höjd (metrisk) 146 mm
Produkttyp Tvättflaska
Diameter (metrisk) 58 mm
Förslutningstyp Skruvlock