Läs mer
VITLAB™ Tvättflaskor, transparent polypropen
Beskrivning
Tvättflaskor är lämpliga för rengöring, beläggning och sköljning i alla laboratoriemiljöer. Polypropenflaskor är idealiska för en mängd olika applikationer, inklusive användning med en rad kemikalier, lösningsmedel och temperaturer. Sprayflaskor är individuellt förpackade i tydligt märkta polyetenpåsar.
- Designad för exakt spraykontroll
- Findragen spets skapar en exakt spraystråle för fin kontroll
- Optimerat mediumåterflöde genom det kontinuerliga sprutröret
- Välj mellan smala eller breda flaskor
- Avsmalnande flaskor med smal mun för enklare hantering
- Flaskor med bred mun, fyrkantiga axlar för enkel och säker fyllning
- Alla flaskor har skruvlock med GL-gängor för ett starkt och säkert grepp
- Tillverkad av hållbar, transparent polypropen
- Kemiskt resistent för användning med flytande eller pulveriserade reagens
- Temperaturbeständig och autoklaverbar
- Transparent material för enkel identifiering och övervakning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 12 förpackning |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 32 |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 215 mm |
| Diameter (metrisk) | 92 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |