Läs mer
Fisherbrand™ Transportlåda XL
Produktkod. 17946260 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Klar, blå
Klar, gul
Klart, rött
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17946260 Klar, gul
17906260 Klar, blå
17936260 Klart, rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17946260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2460.00 SEK
    2111.44 SEK / Paket med 1
    Save 348.56 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Fisherbrand Transportbox XL för laboratorieprover, instrument och värdefulla produkter.
  • Din pålitliga lösning för säker och bekväm transport av laboratorieprover, instrument och värdefulla föremål.
  • Tillverkad för att möta de stränga kraven från kliniska laboratorier och forskningslaboratorier, garanterar denna överdimensionerade transportbehållare skydd och bevarande av din last.
  • Byggd för att hålla och designad med användaren i åtanke
  • Robust och rymlig, perfekt för att transportera en stor volym prover
  • Det genomskinliga locket möjliggör enkel identifiering av innehållet, vilket minskar risken för kontaminering
  • Utrustad med ledade handtag med silikongrepp för bekväm och säker hantering
  • Transparent design hjälper till att följa OSHA 29 CFR 1910.1030-standarder utan att behöva märka om behållare och gör det möjligt för användaren att synligt kontrollera provets integritet och uppfyller UN3373 sekundära förpackningstransportkrav med betoning på säkerhet och säkerhet
  • En silikonförsegling säkerställer en tät inneslutning som skyddar prover från de flesta miljöfaktorer
  • Dubbla spärrar med säkerhetstaggfunktion garanterar en säker stängning, ger manipuleringsbevis och säkerställer integriteten och äktheten hos dina prover
  • Exceptionell mångsidighet
  • Inkluderar en MultiTube Rack Insert för att rymma olika rörstorlekar. Dessutom finns två andra insättningsalternativ för blodrör upp till 10 mL och allmänna forskningsrör upp till 15 mL separat tillgängliga.
  • Det nedre facket är generöst tilltaget, vilket gör det möjligt att bära de flesta rörställ, instrument eller tillbehör enligt dina specifika krav
Specifikationer
Produkttyp Transportväska
Färg Klar, gul
Material Polypropen
Mått (L x B x H) 16 x 16,3 x 7 tum.