Läs mer
Fisherbrand™ Transportlåda XL
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200007352 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klar, blå
Klar, gul
Klart, rött
Produktkod. 17906260
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand Transportbox XL för laboratorieprover, instrument och värdefulla produkter.
  • Din pålitliga lösning för säker och bekväm transport av laboratorieprover, instrument och värdefulla föremål.
  • Tillverkad för att möta de stränga kraven från kliniska laboratorier och forskningslaboratorier, garanterar denna överdimensionerade transportbehållare skydd och bevarande av din last.
  • Byggd för att hålla och designad med användaren i åtanke
  • Robust och rymlig, perfekt för att transportera en stor volym prover
  • Det genomskinliga locket möjliggör enkel identifiering av innehållet, vilket minskar risken för kontaminering
  • Utrustad med ledade handtag med silikongrepp för bekväm och säker hantering
  • Transparent design hjälper till att följa OSHA 29 CFR 1910.1030-standarder utan att behöva märka om behållare och gör det möjligt för användaren att synligt kontrollera provets integritet och uppfyller UN3373 sekundära förpackningstransportkrav med betoning på säkerhet och säkerhet
  • En silikonförsegling säkerställer en tät inneslutning som skyddar prover från de flesta miljöfaktorer
  • Dubbla spärrar med säkerhetstaggfunktion garanterar en säker stängning, ger manipuleringsbevis och säkerställer integriteten och äktheten hos dina prover
  • Exceptionell mångsidighet
  • Inkluderar en MultiTube Rack Insert för att rymma olika rörstorlekar. Dessutom finns två andra insättningsalternativ för blodrör upp till 10 mL och allmänna forskningsrör upp till 15 mL separat tillgängliga.
  • Det nedre facket är generöst tilltaget, vilket gör det möjligt att bära de flesta rörställ, instrument eller tillbehör enligt dina specifika krav
Specifikationer
Produkttyp Transportväska
Färg Klar, blå
Material Polypropen
Mått (L x B x H) 16 x 16,3 x 7 tum.