Läs mer
Fisherbrand™ Transportbox XL tubinsatser
Produktkod. 17956260 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
10 mL blodrör och 15 mL koniska rör
3,5 till 10 mL blodrör och 15/50 mL koniska rör
3,5 till 7,5 ml blodrör
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller
17956260 3,5 till 10 mL blodrör och 15/50 mL koniska rör
17926260 3,5 till 7,5 ml blodrör
17916260 10 mL blodrör och 15 mL koniska rör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17956260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    893.00 SEK
    736.71 SEK / Paket med 3
    Save 156.29 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Transportbox XL Tube Rack Insert Accessories
  • Designad för att passa Fisherbrand Transportlåda XL
  • Termoformad PETG
  • Insatser för rörställ kan användas separat
  • Locket tas bort helt för enkel rengöring
  • Sätt in tillräckligt djupt för att fyllas med is
Specifikationer
Produkttyp Rackinsats
Färg Klart
Material PETG
Mått (L x B x H) 13,1 x 14,3 x 5,6 tum.
Håller 3,5 till 10 mL blodrör och 15/50 mL koniska rör
Kvantitet 3 Pk.