Läs mer
Fisherbrand™ Transportlådor
Produktkod. 15155564 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Gult
Klar, blå
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15155564 Gult Varje
15175564 Rött Varje
15165564 Klar, blå Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15155564
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För transport av biologiska och kliniska prover, samt instrument och produkter som du vill hålla rena och torra under testmiljöförhållanden. Fisherbrand™ Transportlådan är gjord av polykarbonat och finns i tre färger för identifiering av användare/ägare.
  • Polykarbonatkonstruktion och finns i tre färger för identifiering av användare och ägare
  • Silikon vattentät försegling och tre locklås ger säker stängning
  • Bärhandtaget fälls prydligt in i kroppsutrymmet så att enheterna kan staplas
  • Locket öppnas helt 180° vilket ger full tillgång till innehållet och gör det lättare att rengöra
  • Rymmer 13 och 16 mm rör i ett rack med 72 platser onerack™, eller liknande storlek/märke
  • Separatorer finns för att skapa egna fackstorlekar, eller använda tomma för att transportera större produkter och utrustning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Låda
Färg Gult
Material Polykarbonat
Mått (L x B x H) 15,25 x 8,25 x 6,75 tum (38,73 x 20,95 x 17,14 cm)
För användning med (applikation) Transport
För användning med (utrustning) 13 och 16 mm rör i ett ställ med 72 platser
Höjd (engelska) 6,75 tum
Höjd (metrisk) 17.14 cm
Håller 13 till 16 mm rör i ett 72-platsers ställ
Inkluderar (3) Locklås, separator, vattentät tätning
Längd (engelska) 15,25 tum
Längd (metrisk) 38.73 cm
Kvantitet 1 st.
Bredd (engelska) 8,25 tum
Bredd (metrisk) 20.95 cm