Läs mer
Fisherbrand™ Transport Boxes
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8015210 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Gult
Klar, blå
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15155564
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For transporting biological and clinical samples, as well as instruments and products that you want to keep clean and dry under testing environmental conditions. Fisherbrand™ Transport box is made of polycarbonate and available in three colors for user/owner identification.
  • Polycarbonate construction and available in three colors for user/owner identification
  • Silicone water-tight seal and three lid clasps provide secure closure
  • Carry handle folds neatly into body space allowing the units to be stacked
  • Lid opens a full 180°, allowing total access to contents and making it easier to clean
  • Accommodates 13 and 16mm tubes in a 72-place onerack™, or similar sized/brand of rack
  • Separators provided to create own compartment sizes, or use empty to transport larger products and equipment
  • Autoclavable
Specifikationer
Produkttyp Box
Färg Gult
Material Polykarbonat
Mått (L x B x H) 15.25 x 8.25 x 6.75 in. (38.73 x 20.95 x 17.14 cm)
För användning med (applikation) Transporting
För användning med (utrustning) 13 and 16mm tubes in a 72-place rack
Höjd (engelska) 6,75 tum.
Höjd (metrisk) 17.14 cm
Håller 13 to 16 mm Tubes in a 72-Place Rack
Inkluderar (3) Lid Clasps, Separator, Water-Tight Seal
Längd (engelska) 15.25 in.
Längd (metrisk) 38.73 cm
Kvantitet Varje
Bredd (engelska) 8,25 tum.
Bredd (metrisk) 20.95 cm