Läs mer
Trazodone hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
A serotonin uptake inhibitor
961.45 SEK - 2169.95 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 25332-39-2 |
|---|---|
| Molekylformel | C19H23Cl2N5O |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.327 |
| MDL-nummer | MFCD00079603 |
| InChI-nyckel | OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | trazodone hydrochloride, trazodone hcl, desyrel, bimaran, molipaxin, devidon, pragmazone, thombran, tombran, tritico |
| PubChem CID | 62935 |
| ChEBI | CHEBI:9655 |
| IUPAC-namn | 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride |
| LEDER | C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15445339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63070.03 |
1g |
961.45 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15455339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63070.06 |
5g |
2169.95 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 25332-39-2 | |
| 408.327 | |
| OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N | |
| 62935 | |
| 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride |
| C19H23Cl2N5O | |
| MFCD00079603 | |
| trazodone hydrochloride, trazodone hcl, desyrel, bimaran, molipaxin, devidon, pragmazone, thombran, tombran, tritico | |
| CHEBI:9655 | |
| C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl.Cl |
Specifikationer
| Trazodone hydrochloride | |
| C19H23Cl2N5O | |
| 14,9579 | |
| Soluble at 25mg/ml in methanol; Also soluble in 0;1M HCl or DMSO; Insoluble in water /n | |
| C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl.Cl | |
| 408.327 | |
| CHEBI:9655 |
| 25332-39-2 | |
| MFCD00079603 | |
| trazodone hydrochloride, trazodone hcl, desyrel, bimaran, molipaxin, devidon, pragmazone, thombran, tombran, tritico | |
| OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride | |
| 62935 | |
| 408.33 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H351-H302
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H351
missing translation for 'einecsNumber' : 246-855-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ5660000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures