Läs mer
Sampling Systems Tri Ferrule-flaska
Produktkod. 31703046 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31703046 100 mL
31703045 1 mL
31703040 10 mL
31703041 2 mL
31703044 25 mL
31703042 5 mL
31703043 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31703046 Leverantör Sampling Systems Leverantörsnummer A816100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2301.93 SEK
    1644.23 SEK / Paket med 1
    Save 657.70 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Sortimentet Sampling Systems av Tri Ferrule-flaskor är perfekt för att förvara små mängder pulver och vätskor.
  • Dessa högkvalitativa behållare är idealiska när du behöver en liten lufttät behållare. De finns i ett brett utbud av storlekar från 1 ml till 100 ml.
  • Som standard levereras behållaren komplett med lock, klämma och silikontätning. EPDM-, Viton, och PTFE-förseglingar finns också tillgängliga.
  • Enkel att använda
  • Den sprickfria designen och den högkvalitativa ytbehandlingen gör dem lätta att rengöra i linje med GMP.
  • Kvalitet – tillverkad av högpolerat 316L rostfritt stål.
  • Snabb leverans – Över 1 miljon varor finns i lager. Levererades nästan överallt inom 1–2 dagar.
  • Köp med förtroende – Över 10 000 nöjda kunder världen över.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)
Förslutning ingår Ja
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Form Cylindrisk
Produkttyp Förvaringsflaska i metall