Learn More
TRIB3 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2C10C7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Spezifikation
Antigen TRIB3
Clone 2C10C7
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
16888825
Unterlagen ansehen
Proteintech
66702-1-IG-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16878825
Unterlagen ansehen
Proteintech
66702-1-IG-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
Beschreibung
Beschreibung
A novel inhibitor of cell division, Tribbles, blocks mitosis at a critical point in Drosophila morphogenesis. Recently, mammalian homologues of Tribbles (Trbs) have been identified that control mitogen-activated protein kinase (MAPK) activity. TRIB3 also known as TRB-3, SINK, and SKIP3 is a member of Trbs family. Overexpression of this protein inhibits NF-kB-dependent transcription induced by tumor necrosis factor (TNF) stimulation or its downstream signaling proteins but does not inhibit NF-kB translocation to the nucleus and binding to DNA. TRIB3/SKIP3 is also overexpressed in multiple human tumors and is regulated by hypoxia.
Spezifikation
Spezifikation
TRIB3
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C20orf97, NIPK, SINK, SKIP3, TRB 3, TRB3, TRIB3, Tribbles homolog 3
TRIB3
IgG1
Protein G
Antibody
2C10C7
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Rat, Mouse
Q8K4K2, Q96RU7, Q9WTQ6
228775, 246273, 57761
TRIB3 Fusion Protein Ag25776
Primary
-20°C
TRIB3
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
TRIB3 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2C10C7, Proteintech
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt