Läs mer
Trimetyltinklorid, 99 %
Produktkod. 10225640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10225640 10 g Glasflaska 10g
10488540 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10225640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163990100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
CAS: 1066-45-1 | C3H11ClSn | 201,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-45-1
Molekylformel C3H11ClSn
Molekylvikt (g/mol) 201.28
MDL-nummer MFCD00000520
InChI-nyckel FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyltin chloride, stannane, chlorotrimethyl, chlorotrimethyltin, trimethylchlorotin, trimethylstannyl chloride, trimethylchlorostannane, chloro trimethyl stannane, m&t chemicals 1222-45, stannylium, trimethyl-, chloride, trimethyltinchloride
PubChem CID 14016
IUPAC-namn klor(trimetyl)stannan
LEDER Cl.C[SnH](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyltin chloride
Smältpunkt 37.0°C to 39.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 148.0°C
Flampunkt 97°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3SnCl
Kvantitet 10 g
Fieser 17,388; 03,19; 04,27; 05,26; 06,41; 07,18; 13,239
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,organic solvents
Formel vikt 199.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethyltin chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.