Läs mer
Trimetyltenklorid
Produktkod. 11334859
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334859 2 g 2g
11324859 10 g 10g
11344859 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 071166.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 1066-45-1 | C3H11ClSn | 201,28 g/mol
Trimetyltennklorid används som värmestabilisator vid tillverkning av vinylfönstergardiner. Det används också som stabilisator för plast och som tillsats till färg, som antifouling-medel. Det fungerar också som en biprodukt av metyltenntillverkning. Vidare används det som en prekursor till vinyltrimetylstannan och vid stabilisering av polyvinylklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-45-1
Molekylformel C3H11ClSn
Molekylvikt (g/mol) 201.28
MDL-nummer MFCD00000520
InChI-nyckel FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyltin chloride, stannane, chlorotrimethyl, chlorotrimethyltin, trimethylchlorotin, trimethylstannyl chloride, trimethylchlorostannane, chloro trimethyl stannane, m&t chemicals 1222-45, stannylium, trimethyl-, chloride, trimethyltinchloride
PubChem CID 14016
IUPAC-namn klor(trimetyl)stannan
LEDER Cl.C[SnH](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyltin chloride
Smältpunkt 37°C to 39°C
Färg Vitt
Kokpunkt 154°C
Flampunkt 97°C (207°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3146
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water,chloroform and organic solvents.
Formel vikt 199.25
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.