Läs mer
Trimethyltin chloride
Produktkod. p-7080330
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11334859
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071166.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1066-45-1 | C3H11ClSn | 201.28 g/mol
Trimetyltennklorid används som värmestabilisator vid tillverkning av vinylfönstergardiner. Det används också som stabilisator för plast och som tillsats till färg, som antifouling-medel. Det fungerar också som en biprodukt av metyltenntillverkning. Vidare används det som en prekursor till vinyltrimetylstannan och vid stabilisering av polyvinylklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-45-1
Molekylformel C3H11ClSn
Molekylvikt (g/mol) 201.28
MDL-nummer MFCD00000520
InChI-nyckel FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyltin chloride, stannane, chlorotrimethyl, chlorotrimethyltin, trimethylchlorotin, trimethylstannyl chloride, trimethylchlorostannane, chloro trimethyl stannane, m&t chemicals 1222-45, stannylium, trimethyl-, chloride, trimethyltinchloride
PubChem CID 14016
IUPAC-namn klor(trimetyl)stannan
LEDER Cl.C[SnH](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyltin chloride
Smältpunkt 37°C to 39°C
Färg Vitt
Kokpunkt 154°C
Flampunkt 97°C (207°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3146
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water,chloroform and organic solvents.
Formel vikt 199.25
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.