Learn More
TRMT61B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen TRMT61B
Concentration 0.35 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16884535
View Documents
Proteintech
26009-1-AP-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16874535
View Documents
Proteintech
26009-1-AP-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
Description
Description
Methyltransferase that catalyzes the formation of N(1)-methyladenine at position 58 (m1A58) in various tRNAs in mitochondrion, including tRNA(Leu) (decephering codons UUA or UUG), tRNA(Lys) and tRNA(Ser) (decephering codons UCA, UCU, UCG or UCC).
Specifications
Specifications
TRMT61B
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9BVS5
55006
TRMT61B Fusion Protein Ag23307
Primary
-20°C
TRMT61B
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
TRMT61B
TRMT61B
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
TRMT61B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis