Läs mer
Thermo Scientific™ Tulobuterol Hydrochloride, 98%
beta-2-adrenergic receptor agonist
1680.32 SEK
Kemiska identifierare
| Analysera | 98% |
|---|---|
| CAS | 56776-01-3 |
| Formel vikt | 264.19 |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Formatera | Powder |
| Känslighet | Hygroscopic |
| För användning med (applikation) | beta-2-adrenergic receptor agonist |
| Beskrivning | White |
| Smältpunkt | 159°C to 163°C |
| Löslighet | Soluble in methanol or water |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15434049
|
Thermo Scientific™
J61448.03 |
1 g |
1680.32 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 98% | |
| 264.19 | |
| Powder | |
| beta-2-adrenergic receptor agonist | |
| 159°C to 163°C |
| 56776-01-3 | |
| 2°C to 8°C | |
| Hygroscopic | |
| White | |
| Soluble in methanol or water |
Specifikationer
| White | |
| Powder | |
| 98% | |
| C12H18ClNO·HCl | |
| Hygroscopic | |
| Soluble in methanol or water |
| 2°C to 8°C | |
| beta-2-adrenergic receptor agonist | |
| 56776-01-3 | |
| 264.19 | |
| 159°C to 163°C |
Säkerhet och hantering
Rekommenderad förvaring : Keep cold