Beskrivning
Turn'n'Spray har en speciell teknik som gör att du kan spruta i alla riktningar och nå svåråtkomliga platser enkelt och utan ansträngning.
- Oavbruten sprutning i alla vinklar
- Delar i kontakt med innehåll av PP, PE, silikon och rostfritt stål
- Munstyckets diameter 0,6 mm, munstycket är steglöst justerbart
- Sprayad mängd per slag: 1,2mL± 0,1 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | White |
| Diameter (engelska) | 3.03 in. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 18 mm |
| Inkluderar | Overhead ventil |
| Höjd (metrisk) med stängning | 230 mm |
| Material | Polyeten, Polypropen, Kisel |
| Hals-ID (metrisk) | 18 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bredd (metrisk) | 0.6 mm |
| Visa mer |