Läs mer
Buerkle™ Turn 'n' Spray™ Sprayflaskor med overheadventil
Produktkod. 11911441 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-ID (metrisk):
17.5 mm
18 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hals-ID (metrisk) unitSize
11911441 1000 mL 17.5 mm Varje
11991431 250 mL 18 mm Varje
11901441 500 mL 18 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11911441 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03090010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spraya i valfri riktning med Turn'n' Sprays speciella teknologi. Buerkle™ Turn'n'Spray™ Sprayflaskor med overheadventil sprayar oavbrutet i alla vinklar och når svåråtkomliga områden.
Turn'n'Spray har en speciell teknik som gör att du kan spruta i alla riktningar och nå svåråtkomliga platser enkelt och utan ansträngning.
  • Oavbruten sprutning i alla vinklar
  • Delar i kontakt med innehåll av PP, PE, silikon och rostfritt stål
  • Munstyckets diameter 0,6 mm, munstycket är steglöst justerbart
  • Sprayad mängd per slag: 1,2mL± 0,1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Inkluderar Overhead ventil
Material Polyeten, Polypropen, Kisel
Hals-ID (metrisk) 17.5 mm
Höjd (metrisk) 295 mm