Läs mer
Buerkle™ Turn 'n' Spray™ Sprayflaskor med overheadventil
Produktkod. 11991431 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-ID (metrisk):
18 mm
21 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hals-ID (metrisk) Förpackningsstorlek
11991431 250 mL 18 mm Varje
11901441 500 mL 18 mm Varje
11911441 1000 mL 21 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11991431 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03090002
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spraya i valfri riktning med Turn'n' Sprays speciella teknologi. Buerkle™ Turn'n'Spray™ Sprayflaskor med overheadventil sprayar oavbrutet i alla vinklar och når svåråtkomliga områden.
Turn'n'Spray har en speciell teknik som gör att du kan spruta i alla riktningar och nå svåråtkomliga platser enkelt och utan ansträngning.
  • Oavbruten sprutning i alla vinklar
  • Delar i kontakt med innehåll av PP, PE, silikon och rostfritt stål
  • Munstyckets diameter 0,6 mm, munstycket är steglöst justerbart
  • Sprayad mängd per slag: 1,2mL± 0,1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg White
Diameter (engelska) 2.36 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 18 mm
Inkluderar Overhead ventil
Höjd (metrisk) med stängning 200 mm
Material Polyeten, Polypropen, Kisel
Hals-ID (metrisk) 18 mm
Sterilitet Non-sterile
Bredd (metrisk) 0.6 mm
Förslutning ingår Yes
Graderad No
Mun Narrow, Threaded
Höjd (metrisk) 138 mm
Bredd (engelska) 0.02 in.
Höjd (engelska) 5.43 in.
Kemisk etikett Blank
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Spray Cap
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 8.45 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Upside-down Spray