Läs mer
DuPont™ Tychem™ 6000 AL TF630 00
Produktkod. p-200008747
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17966871
Brand: DuPont™ D15571038
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Tychem™ 6000 AL TF630 00 är en ventilerad overall med sydda och övertejpade sömmar. Den har en helt sluten överhuva med tydlig front och krona genomskinligt visir. Stängning fram med dubbelflik med krok och ögla, enkel dragkedja som stängs till mitten och en horisontell öppning.
  • Ventilerad overall finns i storlekarna small till 3X.
  • Elastisk manschett och elastisk tumögla på insidan av ärmöppningen.
  • Integrerade avledande strumpor med stövelklaff.
  • Grå.
  • Skyddssystemet tillverkat av Tychem™ 6000 AL TF630 00 och DuPont luftledningsbälte, modell 8000513914, hjälper till att skydda arbetaren från föroreningar.
  • Luftfördelningskammaren tillverkad av Tychem™ 6000 tyg distribuerar sval och andningsbar luft och hjälper till att minska värmestress.
  • Den förenklade stängningen möjliggör en enklare påtagningsprocedur och kan tas av snabbt tack vare en nödutgångsremsa.
  • Förutom sitt klara översta visir erbjuder denna ventilerade dräkt en icke-PVC, mycket kemikaliebeständig 180° panoramautsikt.
  • Tychem™ 6000 AL plagg är gjorda av ett lätt och slitstarkt tyg (< 500g per plagg) bestående av en patentskyddad barriärfilm laminerad till Tyvek™ substrat. De erbjuder utmärkt skydd mot många farliga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
För användning med (applikation) Skyddar mot föroreningar
Huva typ Helt inkapslad
Material Tychem
Storlek Liten
Förslutningstyp Horisontell dragkedja med dubbelflik med krok och ögla
Disponibel Engångsbruk
Kön Unisex
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)