Läs mer
DuPont™ Tychem™ 6000 AL TF630 WG
Beskrivning
- Ventilerad overall finns i storlekarna small till 3X.
- Fäst icke-avlösande under handskar.
- Integrerade avledande strumpor med stövelklaff.
- Grå.
- Skyddssystemet tillverkat av Tychem™ 6000 AL TF630 WG och DuPont luftledningsbälte, modell 8000513914, hjälper till att skydda arbetaren från föroreningar.
- Luftfördelningskammaren tillverkad av Tychem™ 6000 tyg distribuerar sval och andningsbar luft och hjälper till att minska värmestress.
- Den förenklade stängningen möjliggör en enklare påtagningsprocedur och kan tas av snabbt tack vare en nödutgångsremsa.
- Förutom sitt klara översta visir erbjuder denna ventilerade dräkt en icke-PVC, mycket kemikaliebeständig 180° panoramautsikt.
- Tychem™ 6000 AL plagg är gjorda av ett lätt och slitstarkt tyg (< 500g per plagg) bestående av en patentskyddad barriärfilm laminerad till Tyvek™ substrat.
- De erbjuder utmärkt skydd mot många farliga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| För användning med (applikation) | Skyddar mot föroreningar |
| Huva typ | Helt inkapslad |
| Material | Tychem |
| Storlek | X-large |
| Förslutningstyp | Horisontell dragkedja med dubbelflik med krok och ögla |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kön | Unisex |
| Latexfri | Ja |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Visa mer |