Läs mer
DuPont™ Tychem™ 6000 AL TF640 WG
Produktkod. p-200008750
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17926881
Brand: DuPont™ D15571106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Tychem™ 6000 AL TF640 WG är en ventilerad overall med sydda och övertejpade sömmar. Den har en helt sluten överhuva med tydlig front och krona genomskinligt visir. Frontstängning med dubbelflik med krok och ögla, enkel dragkedja som stängs till mitten, horisontell öppning.
  • Ventilerad overall finns i storlekarna small till 3X.
  • Elastisk manschett och elastisk tumögla på insidan av ärmöppningen.
  • Over boot assembly bestående av integrerade dissipativa innerstövlar fästa på dissipativa ytterstövlar.
  • Grå.
    Skyddssystemet tillverkat av Tychem™ 6000 AL TF640 WG och DuPont luftledningsbälte, modell 8000513914, hjälper till att skydda arbetaren från föroreningar.
  • Luftfördelningskammaren tillverkad av Tychem™ 6000 tyg distribuerar sval och andningsbar luft och hjälper till att minska värmestress.
  • Den förenklade stängningen möjliggör en enklare påtagningsprocedur och kan tas av snabbt tack vare en nödutgångsremsa.
  • Förutom sitt klara översta visir erbjuder denna ventilerade dräkt en icke-PVC, mycket kemikaliebeständig 180° panoramautsikt.
  • Tychem™ 6000 AL plagg är gjorda av ett lätt och slitstarkt tyg (< 500g per plagg) bestående av en patentskyddad barriärfilm laminerad till Tyvek™ substrat.
  • De erbjuder utmärkt skydd mot många farliga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
För användning med (applikation) Skyddar mot föroreningar
Huva typ Helt inkapslad
Material Tychem
Storlek Liten
Förslutningstyp Horisontell dragkedja med dubbelflik med krok och ögla
Disponibel Engångsbruk
Kön Unisex
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)