Läs mer
DuPont™ Tychem™ 6000 F FaceSeal
Produktkod. 16358555 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16358555
Brand: DuPont™ D15490598
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Tychem™ 6000 F FaceSeal är en overall med huva som inkluderar en gummitätning för en tät passform.
  • Tillverkad av ett lätt och slitstarkt tyg (< 500 g per plagg) bestående av en proprietär barriärfilm laminerad till en kraftig slitage Tyvek™ substrat
  • Erbjuder utmärkt kemiskt genomträngningsskydd till ett brett spektrum av kemikalier, hjälper till att skydda personalen mot många giftiga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel
  • Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425
  • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
  • EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) på insidan
  • Sydda och övertejpade sömmar med spärrtejp för skydd och styrka
  • Ryggingång med dragkedja, dubbel dragkedjeklaff med tryckknappar och kardborre stängning
  • Bifogade underhandskar
  • Används för ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap, till militära och petrokemiska applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Storlek 2X-large
Ankel stil Bifogade strumpor
Förslutningstyp Dragkedja baktill med dubbel flik, tryckknappar och kardborreförsegling
Manschettstil Bifogade handskar
Disponibel Engångsbruk
Kön Unisex
Hals stil Med huva
Kvantitet 1 st.
Sömtyp Sydd, tejpad
Sterilitet Icke-steril
Midja stil Elastisk